Hydroxylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydroxylamin-Hydrochlorid, Chlorhydrathydroxylamin, Hydroxylamin Hydrochlorid, Hydroxylamin HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22334.9025
8.22334.9025EA
0
EUR
8.22334.9025
Hydroxylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hydroxylammoniumchlorid
Formel:
NH₂OH·HCl Molecular Weight: 69,49 g/mol Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 151 °C Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051089 CAS-Nummer: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8 (6.1),III Merck Index: 13,04853 |
Spezifikation Testergebnisse
Grade | Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |
Synonyms | Hydroxylammonium Chloride |
Chemical Formula | NH2OH·HCl |