(2S,4R)-(-)-Ethyl-4-hydroxy-2-pyrrolidincarboxylate hydrochloride zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.24456.0500
8.24456.0500EA 72.3 EUR
8.24456.0500
(2S,4R)-(-)-Ethyl-4-hydroxy-2-pyrrolidincarboxylate hydrochloride zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(2S,4R)-(-)-Ethyl-4-hydroxy-2-pyrrolidincarboxylate hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₃·HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040589
CAS-Nummer: 33996-30-4
EINECS: 251-779-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 143 - 146 °C
Molar Mass 195.64 g/mol
Synonyms L-4-Hydroxyproline ethyl ester hydrochloride
Hill Formula C7H14ClNO3