Platin(II)chlorid (≥73% Pt) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Platinum dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.24566.0500
8.24566.0500EA 158 EUR
8.24566.0500
Platin(II)chlorid (≥73% Pt) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Platin(II)chlorid
Formel: Cl₂Pt
Molecular Weight: 265,99 g/mol
Schmelzpunkt: 581 °C
Dichte: 6,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011181
CAS-Nummer: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 581 °C decomposes
Molar Mass 265.99 g/mol
Density 6.1 g/cm3
pH 5 - 6 (H2O) suspension