4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure zur Synthese

Lieferant: Merck
Achtung

8.40004.0025
8.40004.0025EA 0 EUR
8.40004.0025
4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure zur Synthese
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Molecular Weight: 183,12 g/mol
Schmelzpunkt: 182…185 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007119
CAS-Nummer: 616-82-0
EINECS: 210-494-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR