1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Hexadecylpyridiniumchlorid Monohydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.40008.0025 8.40008.0100
8.40008.0025EA 84.9 EUR
8.40008.0025 8.40008.0100
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat
Formel: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Molecular Weight: 358.01 g/mol
Schmelzpunkt: 77…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149977
CAS-Nummer: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,02041

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 217 °C
Molar Mass 358.01 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
pH 5.0 - 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR