2,4-Dichlorbenzonitril zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


MQ200

8.40037.0100
8.40037.0100EA 65.9 EUR
8.40037.0100
2,4-Dichlorbenzonitril zS, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
Molecular Weight: 172.01 g/mol
Siedepunkt: 261
Schmelzpunkt: 52…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016373
CAS-Nummer: 6574-98-7
EINECS: 229-493-2
UN: 3439

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 59 - 62 °C
Molar Mass 172.01 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR