2-Phenylpyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Azabiphenyl

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.40041.0025
8.40041.0025EA 134 EUR
8.40041.0025
2-Phenylpyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Phenylpyridin
Formel: C₁₁H₉N
Molecular Weight: 155,2 g/mol
Siedepunkt: 269…270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76…77 °C
Dichte: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006280
CAS-Nummer: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 155.2 g/mol
Boiling Point 269 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.5 hPa (30 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR