Bis(4-fluorphenyl)methan zur Synthese
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4'-Difluorodiphenylmethane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40056.0010
8.40056.0010EA 44 EUR
8.40056.0010
Bis(4-fluorphenyl)methan zur Synthese
Bis(4-fluorphenyl)methan
Formel: C₁₃H₁₀F₂
Molecular Weight: 204,22 g/mol
MDL: MFCD00000360
CAS-Nummer: 457-68-1
EINECS: 207-274-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 204.22 g/mol
Boiling Point 265 °C
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)