2-Ethoxyethylmethacrylat stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Methacrylic acid 2-Ethoxyethyl ester, Ethylene glycol monoethyl ether Methacrylate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.40085.0025
8.40085.0025EA 52.4 EUR
8.40085.0025
2-Ethoxyethylmethacrylat stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyethylmethacrylat
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158,1950 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009249
CAS-Nummer: 2370-63-0
EINECS: 219-135-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 13 g/l (20 °C)
Molar Mass 158.19 g/mol
Boiling Point 205 °C
Vapor Pressure 1.5 hPa (20 °C)
Flash Point 74 °C
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 209 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR