L(-)-Carnitin ≥98,0% zur Synthese pH 6.5 - 8.5 (50 g/l, H₂O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40092.0025
8.40092.0025EA 100 EUR
8.40092.0025
L(-)-Carnitin ≥98,0% zur Synthese pH 6.5 - 8.5 (50 g/l, H₂O), Sigma-Aldrich®
L(-)-Carnitin
Formel: C₇H₁₅NO₃
Molecular Weight: 161,20 g/mol
MDL: MFCD00038747
CAS-Nummer: 541-15-1
EINECS: 208-768-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 800 g/l (20 °C)
Melting Point 190 - 195 °C decomposes
Molar Mass 161.2 g/mol
Bulk Density 636 kg/m3
Density 0.64 g/cm3
pH 6.5 - 8.5 (50 g/l, H2O)
Ignition Point 365 °C