1,2-Dichlor-3-nitrobenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,3-Dichloronitrobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.40100.0250
8.40100.0250EA 0 EUR
8.40100.0250
1,2-Dichlor-3-nitrobenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlor-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61 °C
Dichte: 1,721 g/cm³ (14 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007062
CAS-Nummer: 3209-22-1
EINECS: 221-717-7
UN: 1578
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.067 g/l (20 °C)
Melting Point 61 °C
Molar Mass 192 g/mol
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 152 °C
Density 1.45 g/cm3 (80 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR