4-tert-Butylanilin zur Synthese

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Amino-4-tert-butylbenzol

8.40105.0025
8.40105.0025EA 0 EUR
8.40105.0025
4-tert-Butylanilin zur Synthese
4-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007899
CAS-Nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR