N-Benzyl-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40106.0025
8.40106.0025EA 64.4 EUR
8.40106.0025
N-Benzyl-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
N-Benzyl-N-methylanilin
Formel: C₁₄H₁₅N
Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035788
CAS-Nummer: 614-30-2
EINECS: 210-375-4
UN: 1602
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.009 g/l (20 °C)
Melting Point 8 °C
Molar Mass 197.28 g/mol
Boiling Point 311 °C (1013 hPa)
Flash Point 152 °C
Density 1.046 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C DIN 51794
Synonyms Benzylmethylphenyl amine
Hill Formula C14H15N