Isooctylmercaptoacetat (Isomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Isooctylthioglycolate, Mercaptoacetic acid Isooctyl ester, Isooctyl Thioglycolate (mixture of branched chain isomers), Thioglycolic acid Isooctyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40110.0025
8.40110.0025EA 46.6 EUR
8.40110.0025
Isooctylmercaptoacetat (Isomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isooctylmercaptoacetat (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₂₀O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022088
CAS-Nummer: 25103-09-7
EINECS: 246-613-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 204.36 g/mol
Boiling Point 96 °C (2.7 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 130 °C
Refractive Index 1.4606 (21 °C)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)