2-(Ethylsulfanyl)ethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethyl 2-hydroxyethyl sulphide, 2-(Ethylmercapto)-ethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40111.0025
8.40111.0025EA 38.1 EUR
8.40111.0025
2-(Ethylsulfanyl)ethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-(Ethylthio)ethanol
Formel: C₄H₁₀OS
Molecular Weight: 106,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002909
CAS-Nummer: 110-77-0
EINECS: 203-802-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point -100 °C
Molar Mass 106.19 g/mol
Boiling Point 180 - 184 °C (1013 hPa)
Flash Point 93 °C
Density 1.018 g/cm3 (20 °C)