2-Isopropylphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxycumol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40160.0100
8.40160.0100EA 67.8 EUR
8.40160.0100
2-Isopropylphenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002224
CAS-Nummer: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
UN: 3145
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.22 g/l (20 °C)
Melting Point 14 - 16 °C
Molar Mass 136.19 g/mol
Boiling Point 212 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.066 hPa (25 °C)
Flash Point 88 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)