4-(2-Pyridylazo)resorcin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41016.0005
8.41016.0005EA
244
EUR
8.41016.0005
4-(2-Pyridylazo)resorcin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-(2-Pyridylazo)resorcin
Formel:
C₁₁H₉N₃O₂ Molecular Weight: 215,21 g/mol |
MDL:
MFCD00044237 CAS-Nummer: 1141-59-9 EINECS: 214-528-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 187 - 189 °C |
Molar Mass | 215.21 g/mol |
Synonyms | 4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene |
Hill Formula | C11H9N3O2 |