4-Vinylbenzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Styrol-4-carbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41019.0001
8.41019.0001EA 119 EUR
8.41019.0001
4-Vinylbenzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Vinylbenzoesäure
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148.16 g/mol
Siedepunkt: 282
Schmelzpunkt: 115
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002569
CAS-Nummer: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Molar Mass 148.16 g/mol
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR