(2-Naphthoxy)essigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Naphthoxyacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41023.0100
8.41023.0100EA 61.8 EUR
8.41023.0100
(2-Naphthoxy)essigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(2-Naphthoxy)essigsäure
Formel: C₁₂H₁₀O₃
Molecular Weight: 202,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004066
CAS-Nummer: 120-23-0
EINECS: 204-380-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 155 - 157 °C
Molar Mass 202.21 g/mol
Hill Formula C12H10O3

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR