Vanillinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41025.0050
8.41025.0050EA 102 EUR
8.41025.0050
Vanillinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Vanillinsäure
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Siedepunkt: 353 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002551
CAS-Nummer: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 208 - 210 °C
Molar Mass 168.14 g/mol
Synonyms 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Hill Formula C8H8O4