Acetonyltriphenylphosphoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2-Oxopropyl)triphenylphosphonium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41028.0025
8.41028.0025EA 116 EUR
8.41028.0025
Acetonyltriphenylphosphoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Acetonyltriphenylphosphoniumchlorid
Formel: C₂₁H₂₀ClOP
Molecular Weight: 354.82 g/mol
Schmelzpunkt: 243…245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011813
CAS-Nummer: 1235-21-8
EINECS: 214-974-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 243 - 245 °C
Molar Mass 354.81 g/mol
Synonyms 2-Oxopropyl triphenylphosphonium chloride
Hill Formula C21H20ClOP