trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: trans-Cyclohexan-1,2-dinitrilotetraessigsäure Monohydrat, CyDTA Monohydrat, trans-Cyclohex-1,2-ylendiamintetraessigsäure Monohydrat, Titriplex® IV, CDTA Monohydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
8.41032.0025EA 89.6 EUR
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Schmelzpunkt: 213…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066429
CAS-Nummer: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 213 °C
Molar Mass 364.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR