Aminoacetonitril-Sulfat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Aminoacetonitrile hemisulphate, Glycinonitrile sulphate, Cyanomethylamine sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41034.0050
8.41034.0050EA
138
EUR
8.41034.0050
Aminoacetonitril-Sulfat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Aminoacetonitrile sulphate
Formel:
C₄H₁₀N₄O₄S Molecular Weight: 210,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012851 CAS-Nummer: 5466-22-8 EINECS: 226-772-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 118 - 122 °C |
Molar Mass | 210.2 g/mol |
Synonyms | Glycinonitrile sulphate |
Hill Formula | C4H10N4O4S |
Storage temperature | +15...+25 °C |