Natrium-1-decansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41036.0010
8.41036.0050
8.41036.0002
8.41036.0010EA
92.4
EUR
8.41036.0010
8.41036.0050
8.41036.0002
Natrium-1-decansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natrium-1-decansulfonat
Formel:
C₁₀H₂₁NaO₃S Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007526 CAS-Nummer: 13419-61-9 EINECS: 236-525-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point |
|
Molar Mass | 244.33 g/mol |