Natrium-1-decansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
8.41036.0010EA 92.4 EUR
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
Natrium-1-decansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natrium-1-decansulfonat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₃S
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007526
CAS-Nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 300 °C
Molar Mass 244.33 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR