Boron hydride-tetrahydrofuran complex 1 mol/l in THF stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41077.0100
8.41077.0100EA 124 EUR
8.41077.0100
Boron hydride-tetrahydrofuran complex 1 mol/l in THF stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Boron hydride-tetrahydrofuran complex
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa) (THF)
Dichte: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –21,7 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
UN: 3148
ADR: 4.3,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Boiling Point 66 °C (1013 hPa) (THF)
Flash Point -21.7 °C
Explosion Limit 1.58 - 12.42 %(V)
Density 0.876 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 103 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material
Assay 0,8 - 1,2 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR