Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
8.41086.0100 8.41086.9999
8.41086.0100EA 117 EUR
8.41086.0100 8.41086.9999
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 193.24 g/mol
Synonyms 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
Hill Formula C11H15NO2