2,6-Diisopropylanilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41095.9999
8.41095.9999EA 0 EUR
8.41095.9999
2,6-Diisopropylanilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropylanilin
Formel: C₁₂H₁₉N
Molecular Weight: 177,29 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008887
CAS-Nummer: 24544-04-5
EINECS: 246-305-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility < - 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 177.29 g/mol
Boiling Point 257 °C (1013 hPa)
Flash Point 125 °C
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C DIN 51794