N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoracetamid, MSTFA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
8.41102.0005EA 67.5 EUR
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
Molecular Weight: 199.25 g/mol
Siedepunkt: 130
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Molar Mass 199.25 g/mol
Boiling Point 130 - 132 °C (1013 hPa)
Flash Point 25 °C
Density 1.085 g/cm3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR