N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoracetamid, MSTFA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41102.0005
8.41102.0025
8.41102.0002
8.41102.9999
8.41102.0005EA
67.5
EUR
8.41102.0005
8.41102.0025
8.41102.0002
8.41102.9999
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel:
C₆H₁₂F₃NOSi Molecular Weight: 199.25 g/mol Siedepunkt: 130 Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000411 CAS-Nummer: 24589-78-4 EINECS: 246-331-6 UN: 1993 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass | 199.25 g/mol |
Boiling Point | 130 - 132 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 25 °C |
Density | 1.085 g/cm3 |