2,2'-Dipyridyldisulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2'-Dithiodipyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41109.0005
8.41109.0005EA 97.9 EUR
8.41109.0005
2,2'-Dipyridyldisulfid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dipyridyldisulfid
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
Molecular Weight: 220,32 g/mol
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006287
CAS-Nummer: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 57 - 61 °C
Molar Mass 220.3 g/mol
Flash Point 210 °C
Ignition Point 340 °C