Methylendiphosphonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Medronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41124.0001
8.41124.0001EA 119 EUR
8.41124.0001
Methylendiphosphonsäure, Sigma-Aldrich®
Methylenediphosphonic acid
Formel: CH₆O₆P₂
Molecular Weight: 176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002139
CAS-Nummer: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 200 - 205 °C
Molar Mass 176 g/mol