3,4-Dichlorbenzylalkohol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (3,4-Dichlorophenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41133.0010
8.41133.0010EA 60 EUR
8.41133.0010
3,4-Dichlorbenzylalkohol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177,03 g/mol
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004633
CAS-Nummer: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 38 - 39 °C
Molar Mass 177.03 g/mol
Boiling Point 148 - 151 °C
Flash Point 110 °C
Synonyms 3,4-Dichloro-1-(hydroxymethyl)-benzene
Hill Formula C7H6Cl2O

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR