2,3,4-Trifluoranilin
Lieferant: Merck
Gefahr
8.41150.0001
8.41150.0001EA 0 EUR
8.41150.0001
2,3,4-Trifluoranilin
2,3,4-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147,1 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011737
CAS-Nummer: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
UN: 3082
ADR: 9,III