p,α,α,α-Tetrafluoranisol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(Trifluormethoxy)fluorbenzol, α,α,α,4-Tetrafluoranisol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41175.0001
8.41175.0001EA
108
EUR
8.41175.0001
p,α,α,α-Tetrafluoranisol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
p,α,α,α-Tetrafluoranisol
Formel:
C₇H₄F₄O Molecular Weight: 180.1 g/mol Siedepunkt: 104…105 °C (1013 hPa) Dichte: 1.323 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040835 CAS-Nummer: 352-67-0 EINECS: 206-523-2 UN: 1993 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass | 180.1 g/mol |
Boiling Point | 104 - 105 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 15 °C |
Density | 1.323 g/cm3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...