2-Chlor-6-fluorbenzoesäure ≥98,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41200.0025
8.41200.0025EA 207 EUR
8.41200.0025
2-Chlor-6-fluorbenzoesäure ≥98,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002417
CAS-Nummer: 434-75-3
EINECS: 207-105-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) ≥ 98.0 %
Melting range (lower value) ≥ 156 °C
Melting range (upper value) ≤ 159 °C
Identity (IR) passes test