Indazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41229.9999
8.41229.9999EA 0 EUR
8.41229.9999
Indazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Indazol
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…149 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005691
CAS-Nummer: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 13,04961

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR