4-(Trichlorsilyl)butyronitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trichlor(3-cyanpropyl)silan, (3-Cyanpropyl)trichlorsilan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41248.0025
8.41248.0025EA 134 EUR
8.41248.0025
4-(Trichlorsilyl)butyronitril, Sigma-Aldrich®
4-(Trichlorsilyl)butyronitril
Formel: NCH₂CCH₂CH₂SiCl₃
Molecular Weight: 202,54 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013832
CAS-Nummer: 1071-27-8
EINECS: 213-990-6
UN: 2987
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Molar Mass 202.54 g/mol
Boiling Point 237 - 238 °C (1013 hPa)
Flash Point 92 °C
Density 1.28 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid