Tetramethylammoniumacetat 50% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41249.0010
8.41249.0010EA 117 EUR
8.41249.0010
Tetramethylammoniumacetat 50% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammoniumacetat
Formel: C₆H₁₅NO₂
Molecular Weight: 133,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011630
CAS-Nummer: 10581-12-1
EINECS: 234-179-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.000 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR