1,1-Cyclobutandicarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41260.0005
8.41260.0005EA 80.7 EUR
8.41260.0005
1,1-Cyclobutandicarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,1-Cyclobutandicarbonsäure
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
Siedepunkt: 663 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001325
CAS-Nummer: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 156 - 158 °C
Molar Mass 144.12 g/mol