3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonsäure Natriumsalz zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Sodium 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, DHBS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41262.0005 8.41262.0025
8.41262.0005EA 94.6 EUR
8.41262.0005 8.41262.0025
3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonsäure Natriumsalz zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₆H₃Cl₂NaO₄S
Molecular Weight: 265.05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009798
CAS-Nummer: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 265.05 g/mol
pH 7 (53 g/l, H2O, 20 °C)