Vinyltrimethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41268.0100
8.41268.0100EA 137 EUR
8.41268.0100
Vinyltrimethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Vinyltrimethoxysilan
Formel: C₅H₁₂O₃Si
Siedepunkt: 123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008605
CAS-Nummer: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 148.23 g/mol
Boiling Point 122 - 124 °C
Vapor Pressure 88 hPa (55 °C)
Flash Point 22 °C
Explosion Limit 1.1 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 235 °C