(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
Lieferant: Merck
Synonyme: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
8.41290.0001
8.41290.0001EA 0 EUR
8.41290.0001
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
MDL: MFCD00008062
CAS-Nummer: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5