2-Nitrobenzylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: α-Chlor-o-nitrotoluol, α-Chlor-2-nitrotoluol, 1-(Chlormethyl)-2-nitrobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41296.0010
8.41296.0010EA 0 EUR
8.41296.0010
2-Nitrobenzylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Dichte: 1,5557 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007185
CAS-Nummer: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN: 3457
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 46 - 49 °C
Molar Mass 171.58 g/mol
Boiling Point 127 - 133 °C (13 hPa)
Flash Point 112 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR