Citraconsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: cis-Propen-1,2-dicarbonsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41321.0100
8.41321.0100EA 87.9 EUR
8.41321.0100
Citraconsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Citraconsäureanhydrid
Formel: C₅H₄O₃
Molecular Weight: 112,08 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7…8 °C
Dichte: 1,243 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005522
CAS-Nummer: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 7 - 8 °C
Molar Mass 112.08 g/mol
Boiling Point 213 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (47 °C)
Flash Point 101 °C
Density 1.243 g/cm3 (20 °C)