trans-3-Chlorzimtsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (E)-3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41324.0010
8.41324.0010EA 71.1 EUR
8.41324.0010
trans-3-Chlorzimtsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
trans-3-Chlorzimtsäure
Formel: C₉H₇ClO₂
Molecular Weight: 182,6037 g/mol
MDL: MFCD00004384
CAS-Nummer: 14473-90-6
EINECS: 217-478-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 163 - 165 °C
Molar Mass 182.6 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR