(±)-2-Methylglutarsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Methylpentanedioic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41328.0005
8.41328.0005EA 80.7 EUR
8.41328.0005
(±)-2-Methylglutarsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylglutarsäure
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002661
CAS-Nummer: 617-62-9
EINECS: 210-521-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 74 - 76 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Synonyms 2-Methylpentanedioic acid
Hill Formula C6H10O4

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR