Propargyltriphenylphosphoniumbromid zur Synthese
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Propinyl-triphenylphosphonium bromide, Triphenyl(prop-2-yn-1-yl)phosphonium bromide
8.41338.0005
8.41338.0005EA 112 EUR
8.41338.0005
Propargyltriphenylphosphoniumbromid zur Synthese
Propargyltriphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₁H₁₈BrP
Molecular Weight: 381,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011811
CAS-Nummer: 2091-46-5
EINECS: 218-242-2
UN: 3464
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 177 - 178 °C
Molar Mass 381.25 g/mol