2-Iodethanol stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41353.9999
8.41353.9999EA 0 EUR
8.41353.9999
2-Iodethanol stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Iodethanol
Formel: C₂H₅IO
Molecular Weight: 171.97 g/mol
Siedepunkt: 85
Dichte: 2.202 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002830
CAS-Nummer: 624-76-0
EINECS: 210-861-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 171.97 g/mol
Boiling Point 172 - 175 °C (1013 hPa)
Flash Point 65 °C
Density 2.202 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials