Triisopropylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41359.0010
8.41359.0010EA 59.1 EUR
8.41359.0010
Triisopropylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triisopropylsilan
Formel: C₉H₂₂Si
Molecular Weight: 158,36 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7734 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009657
CAS-Nummer: 6485-79-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 158.35 g/mol
Boiling Point 84 - 85 °C (46.7 hPa)
Flash Point 35 °C
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)